Documentos Principais
SRP0102
Sigma-Aldrich
HDAC 2 His tag human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HD2, Histone deacetylase 2, Transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 2.664,00
R$ 2.664,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 2.664,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 2.664,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
60 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HDAC2(3066)
Descrição geral
Human HDAC2, GenBank Accession No. Q92769, full length with C-terminal His tag, MW = 60 kDa, expressed in baculovirus expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
forma física
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 0.04% TWEEN® 20, and 20% glycerol.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)