647926-M
Trichostatin A, Streptomyces sp.
InSolution, ≥98%, reversible inhibitor of histone deacetylase
Sinônimo(s):
InSolution Trichostatin A, Streptomyces sp., 4,6-Dimethyl-7-[p-dimethylaminophenyl]-7-oxahepta-2,4-dienohydroxamic Acid, HDAC Inhibitor IX, TSA
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
histone deactylase
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)