Documentos
SRE0086
Sigma-Aldrich
Lysis Solution for Blood
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
forma
liquid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
The Lysis Solution for Blood is used together with the Neutralization Solution for Blood (SRE0087) to rapidly extract and neutralize DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Outras notas
Stable for two years from the date of manufacture when stored at room temperature. Do not use past expiration date printed on product label.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1