Documentos Principais
SRE0068
Sigma-Aldrich
SSC Buffer, 20X Concentrate
Sinônimo(s):
Saline Sodium Citrate Buffer
Selecione um tamanho
1 L
R$ 753,00
R$ 753,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 753,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
NACRES:
NA.25
R$ 753,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
SSC Buffer, 20X Concentrate, is a standard reagent in Southern and Northern blotting procedures. This concentrated formula can be used straight or diluted to make SSC working solutions with concentrations as low as 0.5X. It is also for use in preparing nucleic acids for hybridization.
forma física
This SSC Buffer, 20X Concentrate, contains 0.3 M sodium citrate in 3 M NaCl. Preparation of 1X SSC working buffer: Dilute the 20X concentrated buffer 20-fold with ultrapure water (= 18 MΩ x cm resistivity at 25 °C).
Notes: If precipitation is present in the 20X concentrated buffer, warm the bottle to 37 °C and mix until completely dissolved prior to dilution. It is recommended 1X working solutions be filtered through a 0.2 mm filter before use.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)