SRE0039
Cyanogen Bromide Activated Agarose, High Swell Ratio
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Cyanogen bromide-activated Agarose, CNBr- activated agarose
Selecione um tamanho
R$ 252,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 252,00
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
espaçador de matriz
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
inchaço
1 g swells to ≥5 mL
capacidade
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
adequação
suitable for chromatography
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Cross-linked 4% beaded agarose matrix for ligand coupling and binding reactions.
- Designed with a 1-atom matrix spacer, facilitating efficient ligand coupling via isourea derivative or related linkage.
- Offers a high binding capacity of at least 10 mg/mL for BSA (via amino groups).
- Ideal for manufacturing diagnostic assays.
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)