C9210
Cyanogen bromide-activated Agarose
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Agarose, cyclic carbonimidate, CNBr-Activated Agarose
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
matriz
cross-linked 4% beaded agarose
Grupo ativo da matriz
cyanate or related structures
espaçador de matriz
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
inchaço
1 g swells to 2.5-4.5 mL
capacidade
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
adequação
suitable for chromatography
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3