Documentos Principais
SML3816
Sigma-Aldrich
Cynandione A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2′-Acetyl-2,3′,6,6′-tetrahydroxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
302.28
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(O)=CC=C1C(C)=O)C2=C(C=CC(O)=C2C(C)=O)O
InChI
1S/C16H14O6/c1-7(17)9-3-4-12(21)15(16(9)22)14-11(20)6-5-10(19)13(14)8(2)18/h3-6,19-22H,1-2H3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cynandione A is a primary bioactive component of medical plant Cynanchum wilfordii that exhibit neuroprotective and hepatoprotective effects. Cynandione A induces SIRT1 (silent information regulator 2 homolog 1) nuclear translocation through the PKA signaling pathway resulting in beiging (differentiation) in 3T3-L1 cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cynandione A inhibits lipopolysaccharide-induced cell adhesion via suppression of the protein expression of VCAM?1 in human endothelial cells
International Journal of Molecular Medicine, 41(3), 1756-1764 (2018)
Cynandione A causes a dynamic change in SIRT1 nuclear trafficking via PKA signaling and beige adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells
European Journal of Pharmacology, 909, 174382-174382 (2021)
Cynanchum auriculatum Royle ex Wight., Cynanchum bungei Decne. and Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hemsl.: Current Research and Prospects
Molecules (Basel), 26(23), 7065-7065 (2021)