SCP0157
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro (GRGDSP)
Sinônimo(s):
GRGDSP Peptide, RGD Peptide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥60%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
- in coating well plate to monitor cell attachment by crystal violet staining[2]
- to treat baby hamster kidney (BHK-21) cells to study the role of Arg-Gly-Asp (RGD) motif in the replication of Japanese encephalitis virus (JEV)[3]
- to block RGD-dependent integrins or integrin signaling in INA-6 cells[4]
- to study the role of the RGD-binding integrins in Gal-3-mediated cell adhesion[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)