SML3374
Eurycomanone
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1β,11β,12α,15β)-11,20-Epoxy-1,11,12,14,15-pentahydroxypicrasa-3,13(21)-diene-2,16-dione, NSC 339187, Pasakbumin A
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-/m0/s1
chave InChI
UCUWZJWAQQRCOR-OKNZMGBLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3