553211
Rapamycin
≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Rapamycin, mTOR Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
product name
Rapamycin, InSolution, ≥98%, 5 mM, inhibits mTOR and blocks activation of p70 S6 Kinase
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mammalian target of rapamycin (mTOR)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)