Documentos Principais
SML3306
Sigma-Aldrich
BAY-390
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R,2R)-2-(4-Fluorophenylamino)-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol, BAY 390, BAY390
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15F4NO
Número CAS:
Peso molecular:
277.26
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
yellow to orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(C=C1)N[C@H]2[C@@](C(F)(F)F)(CCCC2)O
chave InChI
IESAJAZKMLPVIB-VXGBXAGGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BAY-390 is an orally active, potent and selective TRPA1 inhibitor (cellular Ca++ influx IC50 in nM by FLIPR = 16/hu, 19/monkey, 63/rat, 68/guinea pig, 73/mu, 81/dog; IC50 = 5.6 µM/hTRPC5, >25 µM/human TRPV1/4, TRPC3/6, KCNK9 (TASK-3), CACNA1H (Cav3.2)) that shows in vivo efficacy in animal models of inflammatory pain (30 or 90 mg/kg mice, p.o.) and neurogenic pain (30 or 90 mg/kg rats, b.i.d. p.o.).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)