Documentos Principais
SML3085
Sigma-Aldrich
Evacetrapib
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
LY 2484595, LY-2484595, LY2484595, trans-4-({(5S)-5-[{[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]-7,9-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepin-1-yl}methyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-[[(5S)-5-[[[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-7,9-dimethyl-1H-1-benzazepin-1-yl]methyl]-cyclohexanecarboxylic acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 872,00
50 MG
R$ 3.503,00
R$ 872,00
Previsão de entrega em18 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 872,00
50 MG
R$ 3.503,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H36F6N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
638.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 872,00
Previsão de entrega em18 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2C([C@@H](N(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=NN(C)N=N4)CCCN2C[C@H]5CC[C@H](C(O)=O)CC5)=CC(C)=C1
InChI
1S/C31H36F6N6O2/c1-18-11-19(2)27-25(12-18)26(5-4-10-42(27)16-20-6-8-22(9-7-20)28(44)45)43(29-38-40-41(3)39-29)17-21-13-23(30(32,33)34)15-24(14-21)31(35,36)37/h11-15,20,22,26H,4-10,16-17H2,1-3H3,(H,44,45)/t20?,22?,26-/m0/s1
chave InChI
IHIUGIVXARLYHP-UXNJHFGPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Evacetrapib (LY2484595) is an orally active, potent and selective cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor (human recombinant CETP IC50 = 5.5 nM). Evacetrapib inhibits CETP activtiy in human plasma ex vivo (IC50 = 36 nM) and in human CETP/ApoAI transgenic mice in vivo (129.7% HDL-C increase 8 h post oral dosing at 30 mg/kg; 98.4%, 98.6%, 18.4% CETP inhibition, respectivley, post 4, 8 and 24 h p.o.). Evacetrapib does not cause the side-effects observed with torcetrapib in cultures (no aldosterone or cortisol synthesis induction in H295R cells) or in vivo (no increase of mean arterial pressure in diabetic fatty rats).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)