SML2924
AZ1729
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AZ 1729, N-[3-(2-carbamimidamido-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]-4-fluorobenzamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2)c3[s]c(nc3C)NC(=N)N
InChI
1S/C18H16FN5OS/c1-10-15(26-18(22-10)24-17(20)21)12-3-2-4-14(9-12)23-16(25)11-5-7-13(19)8-6-11/h2-9H,1H3,(H,23,25)(H4,20,21,22,24)
chave InChI
HULFYSCAJVTAAR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)