Documentos
SML0302
Sigma-Aldrich
4-CMTB
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Chloro-α-(1-methylethyl)-N-2-thiazolyl-benzeneacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15ClN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
294.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C(=O)Nc1nccs1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H15ClN2OS/c1-9(2)12(10-3-5-11(15)6-4-10)13(18)17-14-16-7-8-19-14/h3-9,12H,1-2H3,(H,16,17,18)
chave InChI
AZYDQCGCBQYFSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-CMTB has been used as an allosteric agonist for the free fatty acid receptor 2 (FFAR2) in human lung carcinoma (A549) cells for cell viability assay and Influenza A virus (IAV) internalization studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
4-CMTB is a phenylacetamide compound that acts as an allosteric modulator for the activity of short-chain fatty acid ligand in the FFA2 receptor.
4-CMTB is a potent allosteric agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3