Documentos Principais
SML1586
Sigma-Aldrich
Oritavancin diphosphate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
LY333328 diphosphate, (4"R)-22-O-(3-Amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-N3"-[(4′-chloro[l,1′-biphenyl]-4-yl)methyl]vancomycin diphosphate, LY-333328
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.181,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.181,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C86H97Cl3N10O26 · 2H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
1989.09
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)O.[P](=O)(O)(O)O.Clc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)CN[C@@]3([C@H]([C@@H](O[C@H](C3)O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)CO)Oc5c6cc7cc5Oc8c(cc(cc8)[C@H]([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]7C(=O)N[C@@H]9c%10cc(c(cc%10)O)c%11c(cc(cc%11O)O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC9
InChI
1S/C86H97Cl3N10O26.2H3O4P/c1-35(2)22-51(92-7)77(110)98-67-69(105)42-15-20-55(49(88)24-42)120-57-26-44-27-58(73(57)125-84-74(71(107)70(106)59(34-100)122-84)124-62-32-86(6,76(109)37(4)119-62)93-33-38-8-10-39(11-9-38)40-12-17-45(87)18-13-40)121-56-21-16-43(25-50(56)89)72(123-61-31-85(5,91)75(108)36(3)118-61)68-82(115)97-66(83(116)117)48-28-46(101)29-54(103)63(48)47-23-41(14-19-53(47)102)64(79(112)99-68)96-80(113)65(44)95-78(111)52(30-60(90)104)94-81(67)114;2*1-5(2,3)4/h8-21,23-29,35-37,51-52,59,61-62,64-72,74-76,84,92-93,100-103,105-109H,22,30-34,91H2,1-7H3,(H2,90,104)(H,94,114)(H,95,111)(H,96,113)(H,97,115)(H,98,110)(H,99,112)(H,116,117);2*(H3,1,2,3,4)/t36-,37-,51+,52-,59+,61-,62-,64+,65+,66-,67+,68-,69+,70+,71-,72+,74+,75-,76-,84-,85-,86-;;/m0../s1
chave InChI
PWTROOMOPLCZHB-BHYQHFGMSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Oritavancin is a lipoglycopeptide vancomycin analog with broad spectrum activity against gram-positive pathogens, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and organisms resistant to vancomycin and other antibiotics such as linezolid and daptomycin. Oritavancin has multiple mechanisms of action, including inhibition of transglycosylation, inhibition of transpeptidation, and cell membrane interaction/disruption. Oritavancin also has a long half-life, allowing for a single intravenous dose of rather than the standard vacomycin treatment of twice-daily infusions for ten days.
Oritavancin is a lipoglycopeptide vancomycin analog with broad spectrum activity against gram-positive pathogens.
Atenção
category 1 skin sensitizer
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Levofloxacin 98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Sigma-Aldrich
28266
Levofloxacin
Rifampicina ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R3501
Rifampicina