Documentos Principais
SML1544
Sigma-Aldrich
VPC-14228
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Morpholino-4-phenylthiazole, 4-(4-Phenyl-2-thiazolyl)-morpholine, 4-(4-Phenylthiazol-2-yl)morpholine
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.704,00
R$ 2.704,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.704,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
246.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.704,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(N2CCOCC2)=NC(C3=CC=CC=C3)=CS1
InChI
1S/C13H14N2OS/c1-2-4-11(5-3-1)12-10-17-13(14-12)15-6-8-16-9-7-15/h1-5,10H,6-9H2
chave InChI
MRNNJVNMXOZEQC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR) that binds to AR DNA-binding domain (AR DBD). Apparently VPC-14228 blocks the transcriptional activity of constitutively active AR splice variants.
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)