Documentos Principais
SML1391
Sigma-Aldrich
Olmesartana medoxomila
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, CS-866
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 807,00
250 MG
R$ 3.253,00
R$ 807,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 807,00
250 MG
R$ 3.253,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H30N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
558.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 807,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1=NC(C(O)(C)C)=C(C(OCC2=C(C)OC(O2)=O)=O)N1CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5
InChI
1S/C29H30N6O6/c1-5-8-23-30-25(29(3,4)38)24(27(36)39-16-22-17(2)40-28(37)41-22)35(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-9-6-7-10-21(20)26-31-33-34-32-26/h6-7,9-14,38H,5,8,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33,34)
chave InChI
UQGKUQLKSCSZGY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AGTR1(185)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Olmesartan medoxomil is a selective Angiotensin II Type I receptor blocker and antihypertensive drug. Olmesartan medoxomil is converted enzymatically to the active form olmesartan.
Olmesartan medoxomil is considered as an antihypertensive agent. It is an angiotensin 2 type 1 antagonist receptor.[1] It is a prodrug which releases the parent compound olmesartan after ingestion. Olmesartan is ejected via kidney and liver.[2] In humans, olmesartan protects renal and cardiovascular systems. This drug may be used in the treatment of hypertension.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Telmisartan ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T8949
Telmisartan
Metronidazole analytical standard
Supelco
M3761
Metronidazole
Hans R Brunner
Journal of human hypertension, 16 Suppl 2, S13-S16 (2002-04-23)
The new orally active angiotensin II (A II) type-1 receptor antagonist olmesartan medoxomil is a prodrug, which is rapidly converted in vivo to the active metabolite, olmesartan. The pharmacology, antihypertensive efficacy and safety of olmesartan medoxomil and/or the pharmacologically active
Current Cardiovascular Drugs (2005)
Case Studies in Modern Drug Discovery and Development (2012)
Angiotensin II Inhibitors: Advances in Research and Application (2012)
Linear mixed-effects model of QTc prolongation for olmesartan medoxomil.
SaeHeum Song et al.
Journal of clinical pharmacology, 56(1), 96-100 (2015-06-23)