P0021
Pantoprazole sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt hydrate, Pantozol hydrate, Protonix hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: ≥20 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
chave InChI
CGJRLPRCWSHOFU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC){58
- as a prazole to study its effects on prodrug activation and human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) inhibition
- to study its effects on breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitors in various in vitro membrane preparations from various cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)