PHR1851
Olmesartana medoxomila
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Olmesartana medoxomila
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 1173
traceable to Ph. Eur. Y0001405
traceable to USP 1478367
família API
olmesartan
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1=NC(C(O)(C)C)=C(C(OCC2=C(C)OC(O2)=O)=O)N1CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5
InChI
1S/C29H30N6O6/c1-5-8-23-30-25(29(3,4)38)24(27(36)39-16-22-17(2)40-28(37)41-22)35(23)15-18-11-13-19(14-12-18)20-9-6-7-10-21(20)26-31-33-34-32-26/h6-7,9-14,38H,5,8,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33,34)
chave InChI
UQGKUQLKSCSZGY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AGTR1(185)
Descrição geral
Os padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos.
O Olmesartan Medoxomila é um antagonista do receptor de angiotensina-II do subtipo AT1 usado no tratamento da hipertensão. Ele impede que a angiotensina II se ligue aos receptores AT1, diminuindo assim a vasoconstrição.[1]
Aplicação
- Desenvolvimento e validação de um método isocrático de indicação de estabilidade baseado em cromatografia líquida de ultra-alto desempenho (UHPLC) para determinar olmesartan medoxomila e besilato de amlodipina em formas de dosagem de comprimidos combinados[1]
- Determinação simultânea de olmesartan medoxomila e clortalidona por cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (RP-HPLC) em comprimidos[2]
- Quantificação de olmesartan medoxomila e seus produtos de degradação em medicamentos a granel e formulações farmacêuticas usando um método sistemático de cromatografia líquida de fase reversa baseado em qualidade por projeto (QbD)
- Análise cromatográfica líquida de alto desempenho em fase reversa (RP-HPLC) de olmesartan medoxomila e hidroclorotiazida em sua forma de dosagem combinada em comprimidos[3]
- Determinação de olmesartan medoxomila e besilato de amlodipina em sua forma de dosagem combinada em comprimidos pelo método de subtração de absorção, subtração de razão com método de subtração de razão estendida, técnica de comprimento de onda duplo e espectrofotometria derivada de segunda ordem
Nota de análise
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)