Documentos Principais
SML1337
Sigma-Aldrich
NQ301
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-3-(4-acetophenyl)-amino-1,4-naphthoquinone, 2-[(4-Acetylphenyl)amino]-3-chloro-1,4-naphthalenedione, Compound 211, NQ 301
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 741,00
25 MG
R$ 2.985,00
R$ 741,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 741,00
25 MG
R$ 2.985,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H19N3O · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
434.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 741,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, faint red to dark red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(Cl)=C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C18H12ClNO3/c1-10(21)11-6-8-12(9-7-11)20-16-15(19)17(22)13-4-2-3-5-14(13)18(16)23/h2-9,20H,1H3
chave InChI
LSQZKIQSQHZVQS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NQ301 is an antithrombotic agent. Recent study shows that NQ301 (Compound 211) is a highly potent, selective, non-competitive allosteric inhibitor of CD45 that selectively inhibits dephosphorylation of substrate Lck pY-505 versus Lck pY-393. NQ301 prevents T cell receptor-mediated activation of Lck, Zap-70 and MAPK, and IL-2 production in primary T-cells. NQ301 exhibits immunosuppressive activity in mice.
NQ301 is an antithrombotic agent; antiplatelet; highly potent, selective non-competitive allosteric inhibitor of CD45.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)