Documentos Principais
SML3118
Sigma-Aldrich
Obatoclax mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-((3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-3-methoxy-2H-pyrrol-5-yl)-1H-indole, methanesulfonate salt, GX15-070 mesylate
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 777,00
50 MG
R$ 3.142,00
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 777,00
50 MG
R$ 3.142,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19N3O · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
413.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
dark green to black
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(C)=O.CC1=C(NC(C)=C1)/C=C2N=C(C3=CC4=C(N3)C=CC=C4)C=C\2OC
InChI
1S/C20H19N3O.CH4O3S/c1-12-8-13(2)21-16(12)10-19-20(24-3)11-18(23-19)17-9-14-6-4-5-7-15(14)22-17;1-5(2,3)4/h4-11,21-22H,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-10-;
chave InChI
ZFKXDVMHNXPEIY-PEZBNFGJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Obatoclax (GX15–070) is a BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins, including A1/Bfl-1, Bcl-2, Bcl-B, Bcl-w, Bcl-XL, and MCL-1. Obatoclax induces cancer cell apoptosis in cultures (0.05-2 μM) and in vivo (1.25-10 mg/kg via im. ip. or iv. in mice) by overcoming Bcl-2 members-mediated resistance to BAX- or BAK-dependent apoptosis.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)