Documentos Principais
SML1234
Sigma-Aldrich
HAMNO
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1Z)-1-[(2-Hydroxyanilino)methylidene]naphthalen-2-one, 1-[[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthalenol, CID 6335338, MLS000737724, NS C111847, NSC111847
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 701,00
25 MG
R$ 2.820,00
R$ 701,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 701,00
25 MG
R$ 2.820,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
263.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 701,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c3c(cccc3)O)\C=C1\c2c(cccc2)C=CC\1=O
chave InChI
NADCEWZYITXLKJ-KAMYIIQDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions with proteins involved in the replication stress response. HAMNO binds the N-terminal domain of RPA70 and inhibits both ATR autophosphorylation and phosphorylation of RPA32 Ser33 by ATR. HAMNO enhances DNA replication stress in cancer cells and slow tumor growth in vivo.
HAMNO is a potent and selective inhibitor of replication protein A (RPA) interactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)