Documentos Principais
SML1186
Sigma-Aldrich
GGTI-286 dihydrochloride
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-N-[[5-[(2-Amino-3-mercaptopropyl)amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-lLeucine methyl ester dihydrochloride, GGTI 286 dihydrochloride, N-[[5-[[(2R)-2-Amino-3-mercaptopropyl]amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-leucine methyl ester dihydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.232,00
25 MG
R$ 4.936,00
R$ 1.232,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.232,00
25 MG
R$ 4.936,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H31N3O3S · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
502.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 1.232,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](N)CNc1cc(c(cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c2ccccc2
chave InChI
IENQPUVVSDIXCT-UTKZUKDTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I) that selectively disrupts oncogenic K-Ras4B. New study shows that GGTI-286 reduces nuclear localization of β-catenin.
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I). CAAX peptidomimetic.
Outras notas
Air sensitive; dessicant.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)