F9803
FTI-277 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
Sinônimo(s):
N-[4-[2(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl]methionine methyl ester trifluoroacetate salt
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
film
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
H2O: ≥2 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C22H29N3O3S2.C2HF3O2/c1-28-22(27)20(10-11-30-2)25-21(26)18-9-8-17(24-13-16(23)14-29)12-19(18)15-6-4-3-5-7-15;3-2(4,5)1(6)7/h3-9,12,16,20,24,29H,10-11,13-14,23H2,1-2H3,(H,25,26);(H,6,7)/t16-,20+;/m1./s1
chave InChI
GJEFFRDWFVSCOJ-PXPMWPIZSA-N
Aplicação
- inhibit protein farnesylation in breast cell lines.
- in marrow-isolated adult multilineage inducible cells (MIAMI).
- inhibition of farnesyl transferase in CV-1 in Origin with SV40 genes cells (COS-7).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3