G5169
GGTI 298 trifluoroacetate salt hydrate
≥90% (HPLC), film
Sinônimo(s):
N-[[4-(2-(R)-Amino-3-mercaptopropyl)amino]-2-naphthylbenzoyl]leucine methyl ester trifluoroacetate salt hydrate
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
film
lyophilized
Impurezas
<10% dimer
cor
colorless
pf
99.5-100 °C
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C27H33N3O3S.C2HF3O2/c1-17(2)13-25(27(32)33-3)30-26(31)23-12-11-20(29-15-19(28)16-34)14-24(23)22-10-6-8-18-7-4-5-9-21(18)22;3-2(4,5)1(6)7/h4-12,14,17,19,25,29,34H,13,15-16,28H2,1-3H3,(H,30,31);(H,6,7)/t19-,25+;/m1./s1
chave InChI
WALKWJPZELDSKT-UFABNHQSSA-N
Informações sobre genes
human ... PGGT1B(5229)
Aplicação
- to study the anticancer effects of statins along with GGTI 298
- to study its combinatorial effects with FTI-277 on statin-mediated activation of extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5) in the human endothelium
- to evaluate the effect of protein geranylgeranylation (GG) inhibition on the breast cancer stem cell (CSC) population
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.