Documentos Principais
SML1158
Sigma-Aldrich
(2S)-Hypusine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Hypusine dihydrochloride, N6-[(2RS)-4-Amino-2-hydroxybutyl]-L-lysine dihydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 942,00
25 MG
R$ 3.639,00
R$ 942,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 942,00
25 MG
R$ 3.639,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H23N3O3 · 2HCl
Peso molecular:
306.23
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 942,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.[H]Cl.N[C@H](C(O)=O)CCCCNCC(O)CCN
InChI
1S/C10H23N3O3.2ClH/c11-5-4-8(14)7-13-6-2-1-3-9(12)10(15)16;;/h8-9,13-14H,1-7,11-12H2,(H,15,16);2*1H/t8?,9-;;/m0../s1
chave InChI
UTSZZUVUESAPQD-AHBBCRTASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A) and a similar protein in archaebacteria. (2S)-Hypusine is formed by posttranslational modification of a lysine with the addition of the 4-aminobutyl moiety from the polyamine spermidine. There is increasing interest in the polyamine-hypusine axis and eIF5A, its a role in cell growth and differentiation, and a recent paper on the polyamine-hypusine axis as a potential new tumour suppressor network.
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)