Documentos Principais
736678
Sigma-Aldrich
Tetra(ethylene glycol) dithiol
97%
Sinônimo(s):
2,2′-[2,2′-Oxybis(ethane-2,1-diyl)bis(oxy)]diethanethiol, Diethylene glycol di(ethanethiol)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.361,00
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.361,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
índice de refração
n20/D 1.502
densidade
1.100 g/mL at 25 °C
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
chave InChI
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)