SML1074
R1530
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(2-Chlorophenyl)-7-fluoro-1,2-dihydro-8-methoxy-3-methyl-pyrazolo[3,4-b][1,4]benzodiazepine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
, white to yellow to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(C)NN=C3NC4=C2C=C(F)C(OC)=C4
InChI
1S/C18H14ClFN4O/c1-9-16-18(24-23-9)21-14-8-15(25-2)13(20)7-11(14)17(22-16)10-5-3-4-6-12(10)19/h3-8H,1-2H3,(H2,21,23,24)
chave InChI
UOVCGJXDGOGOCZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AURKA(6790) , FGFR1(2260) , FGFR2(2263) , FLT1(2321) , FLT3(2322) , FLT4(2324) , KDR(3791) , PDGFRB(5159) , PLK4(10733)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)