Documentos Principais
SCP0015
Sigma-Aldrich
α-MSH Peptide
≥90% (HPLC), lyophilized
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.050,00
R$ 1.050,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.050,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H69N15O9
Peso molecular:
1024.18
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
R$ 1.050,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c amide 4-10,
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Nle-Asp-His-Phe-Arg-Trp-Lys-NH2
Aplicação
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. D-Arg analogues such as [Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH are used as α-MSH antagonists.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)