L3262
Anti-Lactoferrin antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Draculin, Anti-Draculin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000 using using human lactoferrin
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LTF(4057)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- flow cytometry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3