SML1045
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho Kinase inhibitor
Sinônimo(s):
N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Thiazovivin, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, white to beige to brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)C(=O)NCc3ccccc3)Nc2ncncc2
InChI
1S/C15H13N5OS/c21-14(17-8-11-4-2-1-3-5-11)12-9-22-15(19-12)20-13-6-7-16-10-18-13/h1-7,9-10H,8H2,(H,17,21)(H,16,18,19,20)
chave InChI
DOBKQCZBPPCLEG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.