Documentos Principais
SML1038
Sigma-Aldrich
MKC-733
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
DDP733, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4,7-dihydro-7-oxo-thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxamide hydrochloride, Pumosetrag
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.015,00
R$ 2.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.015,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17N3O2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
339.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.015,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -15 to -20°, c = 1 in H2O
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@@H]3C4CCN(CC4)C3.Cl
InChI
1S/C15H17N3O2S.ClH/c19-13-10(7-16-11-3-6-21-14(11)13)15(20)17-12-8-18-4-1-9(12)2-5-18;/h3,6-7,9,12H,1-2,4-5,8H2,(H,16,19)(H,17,20);1H/t12-;/m0./s1
chave InChI
XGVADZZDFADEOO-YDALLXLXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MKC-733 is a 5-HT3 receptor agonist.
MKC-733 is a 5-HT3 specific agonist.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience