Documentos
SML1019
Sigma-Aldrich
Lofexidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Loxacor, MDL 14042
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12Cl2N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
295.59
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
chave InChI
DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lofexidine, a derivative of clonidine, is a very potent agonist of α2 adrenoceptors. Lofexidine is used as a treatment for withdrawl from heroin and other opiates, and as a short-activg anti-hypertensive agent.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3