516961
Formiato de amônio
≥99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ácido fórmico
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.995% trace metals basis
forma
crystalline
Impurezas
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
119-121 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
chave InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Fonte de hidrogênio na redução de compostos nitro aromáticos a derivados amino correspondentes na presença de nanopartículas de Cu como catalisador.
- Agente formilante para a síntese de ésteres de aminoácidos N-formil.
- Um eliminador de radical OH na preparação de urânio nanocristalino e/ou óxidos de tório.
Características e benefícios
- Barato e prontamente disponível
- Estável e não tóxico
- Pode ser usado em conjugação com Pd/C eCatalisador Raney-Nickel.
- Pode ser facilmente separado da mistura de reação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1