Documentos Principais
SML0989
Sigma-Aldrich
H2L5186303
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2Z,2′Z)-4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-butenoic acid, 4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-Butenoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 616,00
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 616,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H20N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
488.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccc(cc1)Oc2cc(ccc2)Oc3ccc(cc3)NC(=O)\C=C/C(=O)O)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C26H20N2O8/c29-23(12-14-25(31)32)27-17-4-8-19(9-5-17)35-21-2-1-3-22(16-21)36-20-10-6-18(7-11-20)28-24(30)13-15-26(33)34/h1-16H,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)/b14-12-,15-13-
chave InChI
HZFPOTBCYPWQSH-DZDAAMPGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2 (Ki = 7.2 nM). The compound H2L5186303 displays 40- to 1800-fold selectivity over other LPA receptors.
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research