Documentos Principais
N0912
Sigma-Aldrich
NAEPA
≥98 (TLC), solid
Sinônimo(s):
(Z)-N-[2-(Phosphonooxy)ethyl]-9-octadecenamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.250,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H40NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
405.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.250,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
cor
white
pf
75.8-84.0 °C
solubilidade
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)21-18-19-26-27(23,24)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25)/b10-9+
chave InChI
BCSUWOZFWWBYSX-MDZDMXLPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective lysophosphatidic acid-1 (LPA1) receptor agonist; LPA mimetic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Izabela Woclawek-Potocka et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 234(8), 986-993 (2009-06-06)
Lysophosphatidic acid (LPA) has been shown to be a potent modulator of prostaglandin (PG) secretion during the luteal phase of the estrous cycle in the bovine endometrium in vivo. The aims of the present study were to determine the cell
David B Banks et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 38(5), 857-868 (2017-04-28)
The blood-brain barrier is a microvascular network that (1) provides neuroprotection from metabolic and environmental toxins and (2) limits the delivery of therapeutics to the central nervous system (CNS). The ATP-binding cassette transporter P-glycoprotein contributes to the latter by actively