Documentos Principais
SML0934
Sigma-Aldrich
Enfuvirtide acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
T-20 acetate salt
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 580,00
R$ 580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 580,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C204H301N51O64 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
4491.88 (free base basis)
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Tyr-Thr-Ser-Leu-Ile-His-Ser-Leu- Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu- Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu- Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Asn-Trp-Phe-NH2 acetate
Descrição geral
Enfuvirtide acetate salt is a linear synthetic peptide made of 36 amino acids. It has an acetylated N-terminus and a carboxamide C-terminus. Enfuvirtide is catabolized with the help of proteolytic enzymes.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor used to patients with multi-drug resistant HIV. Enfuvirtide binds to gp41 preventing the creation of an entry pore for the HIV-1 virus.
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor.
Outras notas
Light sensitive
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Desk Encyclopedia of Microbiology (2010)
Alexander Herrmann et al.
Scientific reports, 10(1), 1326-1326 (2020-01-30)
Overcoming the global health threat of HIV infection requires continuous pipelines of novel drug candidates. We identified the γ-pyrone polyketides Aureothin/Neoaureothin as potent hits by anti-HIV screening of an extensive natural compound collection. Total synthesis of a structurally diverse group
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.