PZ0002
Maraviroc
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, UK-427857
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]-15/D
cor
white
solubilidade
DMSO: >30 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1nnc(C)n1[C@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5
InChI
1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25-,26-/m0/s1
chave InChI
GSNHKUDZZFZSJB-QYOOZWMWSA-N
Informações sobre genes
human ... CCR5(1234)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.