Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
E1769
Sigma-Aldrich
N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida
BioXtra
Sinônimo(s):
N-etil-N′-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida, EDAC, EDC, WSC
Selecione um tamanho
1 G
R$ 579,00
5 G
R$ 1.412,00
10 G
R$ 2.245,00
25 G
R$ 4.617,00
R$ 579,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 579,00
5 G
R$ 1.412,00
10 G
R$ 2.245,00
25 G
R$ 4.617,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17N3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
191.70
Beilstein:
5764110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 579,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida, BioXtra
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
110-115 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
chave InChI
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride has been used:
  • for post-fixation and crosslinking of small ribonucleic acid (RNAs) species from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues, for fluorescent in situ hybridisation (FISH) and immunofluorescence (IF) signals[1]
  • for cross-linking of nanofiber matrices with mouse lung extract[2]
  • for activation of substrate XNA oligonucleotides[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reagente de condensação solúvel em água. O EDAC, de modo geral, é utilizado como agente de ativação de grupos carboxílicos para ligação de amidas com aminas primárias. Além disso, ele reage com grupos fosfato. O EDAC foi usado, por exemplo, na síntese de peptídeos; reticulação de proteínas com ácidos nucleicos; e no preparo de imunoconjugados. Tipicamente, o EDAC é utilizado na faixa de pH de 4,0 a 6,0 sem tampões. Em particular, tampões com amina e carboxilato devem ser evitados.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Stomach,large intestine,lymph node
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Directed evolution of artificial enzymes (XNAzymes) from diverse repertoires of synthetic genetic polymers
Taylor AI and Holliger P
Nature Protocols, 10(10), 1625-1625 (2015)
Organ-derived coatings on electrospun nanofibers as ex vivo microenvironments
Fischer SN, et al.
Biomaterials, 32(2), 538-546 (2011)
Henry H Lee et al.
Nature communications, 10(1), 2383-2383 (2019-06-05)
DNA is an emerging medium for digital data and its adoption can be accelerated by synthesis processes specialized for storage applications. Here, we describe a de novo enzymatic synthesis strategy designed for data storage which harnesses the template-independent polymerase terminal
Amrita D Chaudhuri et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 160-160 (2013-09-26)
Identification of the cell type of origin for normal or aberrant gene expression is critical for many studies, and poses a significant problem for some regulatory RNAs such as microRNAs. MicroRNAs are small non-coding RNAs that regulate cellular function by
Francesca Paradiso et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 343-343 (2020-01-11)
A fundamental structural component of extracellular matrix in all connective and interstitial tissue, collagen is the most abundant protein in the human body. To date, mammalian collagens sources represent the golden standard for multiple biomedical applications, while marine-derived collagens have
Artigos
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf