Documentos Principais
SML0898
Sigma-Aldrich
Mps1-IN-3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-(6-(2-(Isopropylsulfonyl)phenylamino)-9H-purin-2-ylamino)-3-methoxyphenyl)piperidin-4-ol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 616,00
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 616,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H31N7O4S
Número CAS:
Peso molecular:
537.63
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC=N4)=C4C(NC5=C(S(=O)(C(C)C)=O)C=CC=C5)=N3)C(OC)=C2)CC1
InChI
1S/C26H31N7O4S/c1-16(2)38(35,36)22-7-5-4-6-20(22)29-25-23-24(28-15-27-23)31-26(32-25)30-19-9-8-17(14-21(19)37-3)33-12-10-18(34)11-13-33/h4-9,14-16,18,34H,10-13H2,1-3H3,(H3,27,28,29,30,31,32)
chave InChI
OFRMASLPWOMYHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Monopolar spindle 1 (Mps1) protein contains a TPR (tetratricopeptide repeat) motif at its N-terminal and a C-terminal kinase domain.[1]
Aplicação
Mps1-IN-3 has been used in 2D-proliferation and 3D-organotypic culture outgrowth assays.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mps1 mediates phosphorylation of kinetochore scaffold 1.[1]
Mps1-IN-3 is an inhibitor of Monopolar spindle 1 (MPS1, also known as TTK), a Dual-specificity kinase required for spindle pole body duplication and spindle checkpoint function. Mps1-IN-3 inhibited Mps1 kinase activity with an IC50 value of 50 nM inhibited the proliferation of U251 glioblastoma cells as determined by cell counting with an IC50 value of approximately 5 μM, and sensitized glioblastoma cells to vincristine in orthotopic mouse models.
Mps1-IN-3 is an inhibitor of Monopolar spindle 1 (MPS1.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Advances in Cancer Drug Targets: Volume: 2, 61-61 (2014)
Mutant p53 dictates the oncogenic activity of c-Abl in triple-negative breast cancers.
Morrison C D, et al.
Cell Death & Disease, 8(6), e2899-e2899 (2017)