SAB4200631
Monoclonal Anti-CYBA antibody produced in mouse
clone CB-64, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Cytochrome b558 subunit alpha, Neutrophil cytochrome b 22 kDa polypeptide, Superoxide-generating NADPH oxidase light chain subunit, cytochrome b-245 alpha polypeptide, p22-PHOX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CB-64, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat, monkey, human, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using HeLa cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYBA(1535)
mouse ... Cyba(13057)
rat ... Cyba(79129)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1