Documentos Principais
SML0874
Sigma-Aldrich
GMQ hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Guanidine-4-methylquinazoline hydrochloride, 4-Methyl-2-guanidino quinazoline hydrochloride, N-(4-Methyl-2-quinazolinyl)-guanidine hydrochloride, NSC 403387 hydrochloride
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 535,00
R$ 535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 535,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
237.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(NC(N)=N)=NC2=C1C=CC=C2.Cl
InChI
1S/C10H11N5.ClH/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)14-10(13-6)15-9(11)12;/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15);1H
chave InChI
VNPZWQRWOHFAPD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GMQ/2-Guanidine-4-methylquinazoline is a potent and selective modulator of acid-sensing ion channel (ASIC) that activates ASIC3 channels under neutral pH. GQM blocks acid-induced maximal peak current and alters ASICs pH dependence for activation and inactivation.
GMQ/2-guanidine-4-methylquinazoline is a potent and selective modulator of acid-sensing ion channel (ASIC).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kojun Tsuji et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 319(5), G564-G572 (2020-09-04)
Capsaicin powerfully evokes the swallowing reflex and is a known therapeutic agent for improving dysphagia and preventing aspiration pneumonia. However, the role of capsaicin-sensitive nerves in the initiation of swallowing evoked by various natural stimuli remains unclear. To explore this