Documentos Principais
166634
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzophenone
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 945,00
About This Item
Fórmula linear:
(BrC6H4)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
340.01
Beilstein:
2049958
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
171-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
chave InChI
LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4,4′-Dibromobenzophenone is the main degradation product of bromopropylate in honey[1].
Aplicação
4,4′-Dibromobenzophenone was used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives via palladium-catalyzed polycondensation reaction[2].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pd-catalyzed polycondensation of aromatic monomers with functional groups.
Rehahn M, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 11(11), 535-539 (1990)
G Formica
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 67(5), 896-901 (1984-09-01)
An analytical procedure is described for determination of residues of bromopropylate (BP) and its main degradation product 4,4'-dibromobenzophenone (BBP) in honey. The method also allows the determination of 4,4'-dibromobenzilic acid (BBA), a potential intermediate to BBP. The method involves dissolution