SML0851
GZ-793A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-[2,6-cis-Di(4-methoxyphenethyl)piperidin-1-yl]propane-1,2-diol hydrochloride, 3-[(2R,6S)-2,6-Bis[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-piperidinyl]-(2R)-1,2-propanediol hydrochloride
Selecione um tamanho
R$ 1.831,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.831,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 3 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N1([C@H](CCC[C@H]1CCc3ccc(cc3)OC)CCc2ccc(cc2)OC)C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C26H37NO4.ClH/c1-30-25-14-8-20(9-15-25)6-12-22-4-3-5-23(27(22)18-24(29)19-28)13-7-21-10-16-26(31-2)17-11-21;/h8-11,14-17,22-24,28-29H,3-7,12-13,18-19H2,1-2H3;1H/t22-,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
FLFFCQKGCYZDOI-SJUVJREQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)