Documentos
616672
Sigma-Aldrich
DL-Glyceric-2,3,3-d3 acid calcium salt dihydrate
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
292.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
chave InChI
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2