43456
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
≥98.0%
Sinônimo(s):
(+)-DPTA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98.0%
atividade óptica
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
pf
127-130 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?