A0937
(±)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt
≥97% (TLC), powder, adrenergic neurotransmitter
Sinônimo(s):
(±)-Arterenol (+)-bitartrate salt, (±)-Noradrenalin (+)-bitartrate salt, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol (+)-bitartrate salt, 3,4-Dihydroxyphenylethanolamine (+)-bitartrate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(±)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt,
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C5H8O5/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t;2-,3-/m.1/s1
chave InChI
PDZZSMDCBWCGRN-GEHKUQKJSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)