SML0635
AZD6765 dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αS)-α-Phenyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, AR-R 15896 dihydrochloride, FPL 15896 dihydrochloride, Lanicemine dihydrochloride
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +77 to +90°, c = 1 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2.2ClH/c14-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-15-12;;/h1-9,13H,10,14H2;2*1H/t13-;;/m0../s1
chave InChI
KHJHFYAGQZYCLC-GXKRWWSZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.