Documentos
ARK2009
SAFC
Doxylamine Succinate
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Doxylamine Succinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N2O · C4H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
388.46
Código UNSPSC:
51313431
temperatura de armazenamento
room temp
Nível de qualidade
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.