168653
2-(Methylthio)benzothiazole
97%
Sinônimo(s):
2-(Methylmercapto)benzothiazole, 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole, 2-Methylsulfanyl-1,3-benzothiazole
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
43-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS2/c1-10-8-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3
chave InChI
UTBVIMLZIRIFFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?